missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido clorhídrico, solución volumétrica de 2N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™

Código de producto. 15538334 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538334 1 l Frasco de boca estrecha de polietileno 1 litro
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15538334

Marca: Avantor J.T.Baker 561602

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Nombre de nota 2N Volumetric Solution
CAS 7647-01-0
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,00kg
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.