Learn More
Ácido clorhídrico, 1 M, grado Farmacopea Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11474789 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11474789 1 l 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 11474789
Marca: Reagecon 3001800
Especificaciones
Concentración 1.0M.
Envase 1 l
Cantidad 1 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric Acid