Learn More
Hydrochloric Acid, 1M, Chem Lab™
Código de producto. 11913133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
10L.
20L.
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11913133 10L. 10 litros
10621183 5L. 5 litros
11933133 20L. 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11913133 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0311.9010
Para su uso en laboratorio, titulaciones, ASTM D-4047
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Aspecto Incolora
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
pH <1
Composición Ácido clorhídrico 1 mol/l
Concentración 36,461g de HCl/l de H2O = 1 N (±0,002/20 °C)
Densidad 1.02g/mL
Olor Inodoro
Envase PE
Normalidad 1 N (± 0,002 a 20 °C)
Cantidad 10L.
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36,461g de HCl/1 l de H2O
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: HCl/H2O