Learn More
Hydrochloric Acid, 1M, Chem Lab™
Código de producto. 10621183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
10L.
20L.
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
5 litros
10621183 5L. 5 litros
11913133 10L. 10 litros
11933133 20L. 20 litros
3 options
Código de producto. 10621183
Marca: Chem-Lab CL05.0311.5500
Para su uso en laboratorio, titulaciones, ASTM D-4047
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Ácido clorhídrico 1 mol/l
Concentración 36,461g de HCl/l de H2O = 1 N (±0,002/20 °C)
Densidad 1.02g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid 1