Learn More
Ácido clorhídrico 1 M para uso en laboratorio y titulación, laboratorio Chem
Código de producto. 11923133
Change view
Click to view available options
:
ácido clorhídrico 1 M para uso en laboratorio y titulaciones, 25 l
Código de producto.
11923133 ácido clorhídrico 1 M para uso en laboratorio y titulaciones, 25 l
1 options
Código de producto. 11923133
Marca: Chem-Lab CL05.0311.9025
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 1 M
Densidad 1.02 g/mL
Envase Polietileno
Trazabilidad según el NIST Normas de referencia según NIST SRM 84l
Cantidad 25 L
Forma física Líquido
Peso molecular (g/mol) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido clorhídrico 1 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: HCl/H2O