Learn More
Ácido clorhídrico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734238 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647282 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10083943 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
15294614 10L. Tambor de plástico 10 LT
15204624 25L. Lata de plástico 25 litros
4 options
Código de producto. 10647282
Marca: Thermo Scientific Acros 124200010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Incolora
Nombre de nota 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punto de ebullición 100,0 °C
Concentración De 0,0998 a 0,1002 N (20 °C)
Densidad 1.0000 g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Fórmula lineal HCl
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Índice Merck 15, 4818
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid