Learn More
Hydrochloric Acid 0.1 M (0.1 N) Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11506783 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Garrafa de HDPE
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11506783 1 L Frasco de HDPE GL45 1 litro
11596773 5 l Garrafa de HDPE 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11506783 Proveedor Reagecon N.º de proveedor H20101
Fully factorized, high purity, stable, certified product, developed and tested for acid/base titrations.
  • Titulante, titulante estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia.
  • Preciso, estable, reproducible y totalmente factorizado.
  • Las valoraciones realizadas con este producto, muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
  • Se ha demostrado la estabilidad (ya sea abierta o sin abrir) durante la vida útil de este producto.La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Certificado por Reagecon' según un método de ensayo acreditado ISO 17025 (INAB Ref.: 264T)
  • Certificado según una especificación del ± 0,1 %.
  • El producto es un reactivo con concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato dispensador a una muestra (analito), hasta que se considera que se ha completado una reacción entre los dos líquidos.
  • Puede utilizarse para titulaciones manuales, o titulaciones automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de alguna de las diversas propiedades.
  • Las valoraciones ácido/base, también llamadas valoraciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
Concentración 0,1 M (0,1 N)
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 1 L
Forma física Líquido