Learn More
Ácido clorhídrico, 0,05 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incolora |
| pH | <2 |
| Composición | 0,05 mol/l de ácido clorhídrico |
| Concentración | 1,823g de HCl/l de H2O = 0,05 N (±0,0001/20 °C) |
| Densidad | 1g/mL |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |