Learn More
Ácido clorhídrico, 0,02 M, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Incoloro |
| pH | <2 |
| Composición | Ácido clorhídrico, 0.02 mol/l |
| Concentración | 0.729 g HCl/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20 °C) |
| Densidad | 1 g/ml |
| Olor | Inodoro |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |