Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,01 M, Chem-Lab
Código de producto. 10592402
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10592402
Marca: Chem-Lab CL05.0304.1000
Se utiliza como reactivo de laboratorio y agente acidificante. La solución de ácido clorhídrico, 0,01 M, Chem-Lab contiene 0,365 g de HCl por litro de agua. Se utiliza para el control del pH, titulaciones, la producción de compuestos orgánicos e inorgánicos y en la regeneración de resinas de intercambio iónico. ASTM D-4047
El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte y corrosivo con muchos usos industriales. Es una solución incolora y altamente acre de cloruro de hidrógeno (HCl) en agua. Se utiliza con frecuencia en soluciones tampón de pH, en la regeneración de resinas de intercambio iónico y en la producción de cloruros y la síntesis de productos orgánicos.
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composición 0,365 g HCl por 1 l de H2O
Concentración 0.01 mol/l
Densidad 1.00 g/ml
Envase Polietileno
Normalidad 0,01 N (±0,00002, 20 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol