Learn More
Ácido hidrobrómico, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-21408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025870 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10761434 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10025870
Marca: Thermo Scientific Acros 423785000
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido hidrobrómico, 47,0 a 49,0 %, BrH, número de CAS-10035-10-6, 7732-18-5, acide bromhydrique, ácido bromhídrico, ácido hidrobrómico anhidro, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, ácido hidrobrómico, hidrobromuro, bromuro de hidrógeno, 2,5 l, 126,0 °C a 128,0 °C, CHEBI:47266
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión de -11,0 °C
Punto de ebullición De 126,0 °C a 128,0 °C
Densidad 1.4800g/mL
Metales pesados (como Pb) 5 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,002% máx.
Gravedad específica 1,48
Cantidad 500mL.
Fórmula lineal HBr
Forma física Líquido
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Índice Merck 15, 4816
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.9
Porcentaje de pureza 47.0 to 49.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.