missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrobromic Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15672650 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15672650 100 mL 100 ml
15602660 500mL. 500 ml
15682650 1 l 1 litro
15692650 2,5 l 2.50 litro
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15672650

Marca: Honeywell-Fluka 244260100ML

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ACS Reagent, 48%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 10035-10-6
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Hydrobromic Acid
Concentración 48%
Densidad 1.49g/mL at 25°C
Residuo después del encendido ≤0.002%
Presión de vapor 8mmHg (25°C), 320psi (21.1°C)
Cantidad 100 mL
Número UN 1788
Beilstein 3587158
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.91g/mol
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrobromic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrobromic acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.