Learn More
Ácido hidrobrómico, ACS, 47,0-49 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
4 x 1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
11374217 250mL. 250 ml
11384217 1 l 1 litro
11445190 4 x 1L 4 litros
3 options
Código de producto. 11374217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036694.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensible al aire
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes, and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration, and dehydration, and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Aspecto Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Nombre del producto químico o material Hydrobromic acid
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1,49 g/cm3
Sensibilidad Sensible al aire
Presión de vapor 22500 hPa (16876mm Hg) a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 47.0-49.0%
Cantidad 250mL.
Forma física Líquido
Beilstein 3587158
Información de solubilidad Miscible in water.
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.92
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromuro de hidrógeno:48,0%; agua:52,0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrobromic acid