Learn More
Emma Safety Footwear Suelas con incrustación de estabilidad Hydro-Tec™
Click to view available options
Tamaño:
39
41
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- Regulan la humedad
- Contienen carbono activo para evitar el olor
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Tamaño | 43 |
| Tipo de producto | Suela interior de estabilidad |