Learn More
Lauda™ Baño de agua de vaporización Hydro H 6 V con enchufe CEE7/7
Descripción
- Ajuste de temperatura mediante mando giratorio con escala de temperatura
- Controlador de temperatura de un punto
- Protección contra la falta de agua
- Regulador de nivel de agua ajustable, fondo de tamiz y conjunto de anillos de serie
- El interior del baño, la cubierta, la placa de tamiz y el elemento calefactor están fabricados en acero inoxidable
- Todas las cubiertas de orificios constan de un juego de anillos de varias partes y son extraíbles
- Conjunto de anillos de varias piezas hecho de plástico resistente al calor
- Orificio interno en el bastidor de la cubierta para alojar una varilla de soporte
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 100 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De -10 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 3 ± K
- Potencia máx. del calentador: 1 kW
- Consumo máx. de energía: 1 kW
- Consumo de energía: 16 A
- Tamaño del baño (Ø): 131 mm
- Número de aperturas de baño: 4
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 682 x 232 x 190 mm
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | 25°C a 100°C |
| Tensión | 230 V |