Learn More
Lauda™ Baño de agua de vaporización Hydro H 19 V con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16629385
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
25°C a 100°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura unitSize
16629385 25°C a 100°C cada uno
1 options
Código de producto. 16629385 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de agua de vaporización para un trabajo de vaporización suave
  • Ajuste de temperatura mediante mando giratorio con escala de temperatura
  • Controlador de temperatura de un punto
  • Protección contra la falta de agua
  • Regulador de nivel de agua ajustable, fondo de tamiz y conjunto de anillos de serie
  • El interior del baño, la cubierta, la placa de tamiz y el elemento calefactor están fabricados en acero inoxidable
  • Todas las cubiertas de orificios constan de un juego de anillos de varias partes y son extraíbles
  • Conjunto de anillos de varias piezas hecho de plástico resistente al calor
  • Orificio interno en el bastidor de la cubierta para alojar una varilla de soporte
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 100 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De -10 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 3 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 1,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 1,5 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Tamaño del baño (Ø): 111 mm
    • Número de aperturas de baño: 8
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 690 x 300 x 155 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
    Tensión 230 V