Learn More
Hidracina monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
2000 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367198 100 g 100 g
11397198 500 g 500 g
11377198 2 kg 2 Kg
11387198 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11367198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016651.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hidrazina hidratada utilizada como reactante en las ciclaciones de piridinonas. También se utiliza en el estudio de semiconductores de nanocristales para participar en la funcionalización y pasivación de estados de superficie. Se utiliza ampliamente como agente reductor o como intermediario de síntesis en diversos sectores industriales como el tratamiento del agua (efluentes, calderas industriales), el proceso de tratamiento químico (metales, extracción de minas) o la síntesis de ingredientes activos (productos farmacéuticos y agroquímicos).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hidracina hidratada, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Especificaciones
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine Monohydrate
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Forma física Líquido incoloro
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula lineal H2NNH2·H2O
Número UN 2030
Temperatura de inflamación 75° (167°F)
Índice Merck 14,4771
Información de solubilidad Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC hidracina hidratada
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06 (32.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Índice de refracción 1.431
Densidad 1.027
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine monohydrate