Learn More
Hidracina hidrato, 55 % (hidracina, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521794 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10348830 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11954151 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10521794
Marca: Thermo Scientific Acros 296811000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Especificaciones
Punto de ebullición 109.4°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate
Punto de fusión -65.0°C
Nombre de nota 55% (Hydrazine 35%)
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 55%
Fórmula lineal H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Temperatura de inflamación >100°C
Índice Merck 14,4771
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 55% (Hydrazine,35%)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3870 to 1.3910
Gravedad específica 1.023
Densidad 1.0230g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine (hydrate),Hydrazine