Learn More
Hidracina hidrato, 100 % (hidracina, 64 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143718 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246540 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10276440 500 g Frasco de vidrio 500 GR
2 options
Código de producto. 10246540
Marca: Thermo Scientific Acros 196711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10217-52-4
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES NN
Especificaciones
Punto de ebullición 120.1°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate
Punto de fusión -51.5°C
Nombre de nota Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%)
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H2NNH2·XH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Temperatura de inflamación 75°C
Índice Merck 14, 4771
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4285 to 1.4315
Gravedad específica 1.0315
Densidad 1.0315g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine (hydrate),Hydrazine