Learn More
Diclorhidrato de hidracina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 GR
2.50 Kg
500 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10371301 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10762592 500 g Frasco de vidrio 500 g
10697564 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10371301
Brand: Thermo Scientific Acros 411761000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5341-61-7 | ClH5N2 | 68.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5341-61-7
Fórmula molecular ClH5N2
Peso molecular (g/mol) 68.50
Número MDL MFCD00064543
Clave InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
Nombre IUPAC hidracina;diclorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NN
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrazine dihydrochloride
Punto de fusión 198.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH2NH2·2HCl
Índice Merck 15, 4809
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.97
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazine dihydrochloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine, dihydrochloride