Learn More
HYDRANAL™: xileno, disolvente para valoración de KF, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605180 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15605180 6 x 1 L paquete de 6
15695170 1 L 1 litro
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15605180
Marca: Honeywell-Fluka 378666X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente para valoraciones de Karl Fischer
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-Dimethylbenzene
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Xylene
Nombre de nota Solvent for KF titration
Punto de ebullición 143°C to 145°C
% mín. CAS ≥90.0000%
Densidad 0.88 g/cm3
CAS 95-47-6
Cantidad 6 x 1 L
% máx. CAS ≤100.0000%
Temperatura de inflamación 30°C
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1307
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.