Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua para horno de KF de 220°C a 230 °C, estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
- Amplia gama de productos para aplicaciones volumétricas y culombimétricas Karl Fischer, así como para aplicaciones de horno indirecto
- Fabricado conforme a los requisitos ISO 9001
- Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado según estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
- Embalaje práctico
- Se suministra con instrucciones detalladas de uso
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C |
| CAS | 6100-05-6 |
| Cantidad | 10 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C