Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua para horno de KF de 220°C a 230 °C, estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15634400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
6 x 10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
paquete de 6
Código de producto. 15634400
Marca: Honeywell-Fluka 347486X10G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estándar para la comprobación de horno de Karl Fischer (contenido de agua ∼5,55%, valor exacto en el informe de análisis)
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
  • Amplia gama de productos para aplicaciones volumétricas y culombimétricas Karl Fischer, así como para aplicaciones de horno indirecto
  • Fabricado conforme a los requisitos ISO 9001
  • Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado según estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
  • Embalaje práctico
  • Se suministra con instrucciones detalladas de uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C6H7K3O8
Peso molecular (g/mol) 324.41
Clave InChI PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
PubChem CID 87090819
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico; sodio; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Nombre de nota Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
Densidad 1.980 g/cm3
CAS 6100-05-6
Cantidad 6 x 10 g
% máx. CAS 100.0000%
Envase Frasco de vidrio
Número UN NONH for all modes of transport
Grado Karl Fischer