Learn More
HYDRANAL™ - Titulador 5, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka ™
Código de producto. p-7072131 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
15664420 500 mL 500 ml
15634420 1 l 1 litro
15644420 2,5 L 2.50 litro
15684420 6 x 500 mL paquete de 6
15674420 6 x 1 L paquete de 6
15654420 4 x 2,5 L paquete de 4
6 options
Código de producto. 15664420
Marca: Honeywell-Hydranal 34801500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Titrant 5
Densidad 0.85g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Número UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Titrant 5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, iodine