Learn More
HYDRANAL™: titulador 5 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
paquete de 6
Descripción
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
- Alta velocidad de valoración
- Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
- Alta capacidad de tampón
- Titulador exacto y estable
- Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
- Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Titrant 5 E |
| Densidad | 0.89g/mL |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
| Número UN | UN1170 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide