Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2, reactivo para valoración volumétrica de dos componentes Karl Fischer, Honeywell™ Fluka ™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Titrant 2 |
| Densidad | 0.80g/mL |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
| Número UN | UN1230 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Titrant 2
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: methano; iodine