Learn More
HYDRANAL™: aceite disolvente, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122068 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15644400 1 L 1 litro
15654400 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644400 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 347491L
Solicitar formato a granel o personalizado
Medio para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer en sustancias no polares, grasas y aceites (a base de metanol-hexanol)
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
  • Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solvent Oil
CAS 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3
Densidad 0.83g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Número MDL MFCD00147197
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Solvent Oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide