Learn More
Dihidrato de tartrato de sodio HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15644430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
6 x 100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15644430 25 g 25 g
15624430 100 g 100 g
15664430 6 x 100 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15644430 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 3480325G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sustancia de prueba para la valoración volumétrica de Karl Fischer (contenido de agua ∼ 15,66 %, valor exacto en el informe de análisis)
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
  • Broad product range of solubilizer for special sample application
  • Broad product range of buffer for pH related sample application
  • Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport