Learn More
HYDRANAL™: medio K, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122063 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15604360 1 L 1 litro
15614360 6 x 1 L paquete de 6
2 options
Código de producto. 15604360
Marca: Honeywell Fluka 346981L
Solicitar formato a granel o personalizado
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol).
Advantages of Hydranal one-component reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
  • Long shelf life (three years)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Medium K
Punto de ebullición 58 °C
% mín. CAS ≥30.00, ≥10.00
% máx. CAS <30.00, <60.00
CAS 107-98-2, 75-89-8, 101023-55-6, 67-66-3
Densidad 1.25g/mL
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 56°C (132.8°F)
Notas de grado de pureza One component volumetry
Envase Polycoated bottle
Número UN UN1992
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Medium K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methylether, 2,2,2-Trifluo