Learn More
HYDRANAL™ - Aceite Coulomat, reactivo para valoración culombimétrica KF en aceites (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674620 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
6 × 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15674620
Marca: Honeywell-Hydranal 348686X100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Anolito para valoración por culombimetría Karl Fischer en aceites (basado en cloroformo-metanol-xileno), preferido para células con diafragma
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
  • Facilidad de uso
  • Alta precisión para cantidades de trazas de agua
  • Condiciones estables del recipiente de valoración
  • Amplia gama de productos
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Coulomat Oil
Nombre de nota Reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
% mín. CAS ≥20.0000%, ≥1.0000%, ≥20.0000%
% máx. CAS <30.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <20.0000%
CAS 67-66-3, 288-32-4, 95-47-6, 7446-09-5
Densidad 1.042 g/cm3
Cantidad 6 × 100 mL
Temperatura de inflamación 8°C
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1992
Sinónimo Methyl alcohol
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di