Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reactivo para valoración culombimétrica KF (solución de catolito), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-6980057 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
10 ampollas de 5 ml
6 x 25 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 6
15654500 10 ampollas de 5 ml 50 ml
15664500 6 x 25 mL paquete de 6
15674500 1 kit paquete de 6
3 options
Código de producto. 15654500
Marca: Honeywell-Hydranal 3484050ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Coulomat CG
CAS 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5
Cantidad 10 ampollas de 5 ml
Temperatura de inflamación 14 °C (57.2 °F)
Número UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Coulomat CG
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide