Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5K, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15634480 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Product Code. Cantidad unitSize
15634480 6 x 500 mL paquete de 6
15614480 500 mL 500 ml
15684470 1 L 1 litro
15694470 2,5 L 2.50 litro
15624480 6 x 1 L paquete de 6
15604480 4 x 2,5 L paquete de 4
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15634480
Brand: Honeywell Fluka 348166X500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densidad 1.15g/mL
Cantidad 6 x 500 mL
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Composite 5 K
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole