Learn More
HYDRANAL™: ácido tampón, sustancia tampón para valoración de KF, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Buffer Acid |
| Punto de ebullición | 65 °C (1.013 hPa).The physical data is that of the main component. |
| % mín. CAS | ≥30.00, ≥5.00 |
| % máx. CAS | <50.00, <70.00 |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 67-56-1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
| Notas de grado de pureza | Auxiliaries for KF titration |
| Envase | Frasco con polirrevestimiento |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, imidazole,sulphur dioxide