Learn More
Metanol seco HYDRA-POINT™ Karl Fischer (contenido de agua máx. del 0,01 %), J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosDescripción
- Reactivos volumétricos para la determinación del agua mediante valoración de Karl Fischer
- No importa cuáles sean los requisitos para sistemas volumétricos, los reactivos de Karl Fischer HYDRA-POINT™ facilitan la determinación del agua y no presentan problemas
- No contienen piridina y están especialmente formulados para los procedimientos de aplicación existentes para proporcionar resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras
- Formulado para alcanzar cada criterio de valoración de forma rápida, precisa y con reproducibilidad
- Precisión: los reactivos cuentan con tituladores que son más estables con menos desviación, lo que ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el uso de reactivos
- Para su uso con el compuesto 2 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8891 o el compuesto 5 HYDRA-POINT™ n.º de producto 8890
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-56-1 |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 11°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Número UN | 1230 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.