Learn More
Reactivo para horno culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15537644 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15537644 500 mL 500 ml
15547644 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15537644
Marca: Avantor J.T.Baker 628701
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para valoración culombimétrica de Karl Fischer
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Oven Reagent
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 21.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.