Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de nitrilo marrón Hyd-Tuf™ serie 52-502
Código de producto. 12610952 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12610952 9 12 pares
12600952 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12610952 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 52502090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sustituyen a los clásicos guantes de cuero de uso general en aplicaciones de dificultad media. Más flexibles y cómodos y mucho más resistentes. Ofrecen un ajuste cómodo y ceñido al tiempo que amortiguan la mano de forma segura.
  • Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones
  • Revestimiento de inmersión de nitrilo de alto rendimiento
  • Excelente agarre en seco.
  • Facilitan y agilizan las tareas de manipulación.
  •  Repelen eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad
  • Se pueden lavar a máquina de forma segura: no se encogerán, endurecerán ni perderán su forma.
  • Más higiénicos y más duraderos: pueden reutilizarse de forma segura y económica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 9
Modelo 52-502
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Tejido de punto de algodón
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones
Serie 52-502