Descripción
- El revestimiento de nitrilo es más resistente y más flexible que el de PVC.
- Proporciona una excelente barrera para la grasa y el aceite
- No se degrada como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin silicona.
- Limpieza garantizada para la manipulación de metales y la fabricación de motores.
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado totalmente revestido
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II, EN 388: 4221 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de peso alto |
| Modelo | 27-810 |
| Estilo de puño de los guantes | Puño de seguridad largo |
| Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
| Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |
| Cantidad | 144 par |
| Mostrar más |