Descripción
- El revestimiento de nitrilo es más resistente y más flexible que el de PVC.
- Proporciona una excelente barrera para la grasa y el aceite
- No se degrada como el cuero o el algodón.
- Fabricado sin silicona.
- Limpieza garantizada para la manipulación de metales y la fabricación de motores.
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de tejido de algodón
- Acabado totalmente revestido
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II, EN 388: 4221 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Tipo de producto | Guantes de peso alto |
| Mostrar más |