Learn More
Ansell Guantes de trabajo con resistencia alta y revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600; puños de seguridad
Código de producto. 12690792 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12690792 11 12 pares
12600802 8 12 pares
12610802 9 12 pares
12680792 10 12 pares
4 options
Código de producto. 12690792
Marca: Ansell 27607110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes cuentan con exclusiva una formulación de revestimiento que proporciona una mayor resistencia a entornos puntiagudos y abrasivos, además de al aceite y la grasa.
  • Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
  • Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
  • El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
  • El puño de seguridad aumenta la protección de la muñeca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Cortado y cosido
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Algodón
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 11
Norma EN388 4121B
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, funcionamiento de maquinaria/equipos y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Serie ActivArmr™ 27-607