Learn More
Ansell Guantes de trabajo con resistencia alta y revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600; puños de seguridad
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
- El puño de seguridad aumenta la protección de la muñeca.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Algodón |
| Mostrar más |