Learn More
Ansell Guantes de algodón con resistencia alta y revestimiento completo de nitrilo ActivArmr™ 27-602
Código de producto. 12670792 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12670792 9 12 pares
12660792 8 12 pares
12303619 10 12 pares
3 options
Código de producto. 12670792
Marca: Ansell 27602090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La exclusiva formulación de revestimiento de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados/abrasivos, aceite y grasa. El diseño de alta resistencia es duradero y está certificado como limpio para la fabricación de metales y motores.
  • La exclusiva formulación de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados y abrasivos.
  • Los guantes proporcionan una barrera contra la grasa y el aceite que no se degradará.
  • Limpieza garantizada para la fabricación de metales y motores
  • Tres veces más duraderos que el cuero de alta resistencia
  • Más fuertes y flexibles que el PVC
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Estructura Cortado y cosido
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Algodón
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 27-602