Learn More
Ansell Guantes de trabajo de alta resistencia con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-600, puño de tejido
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Unit Size:
12 pares
paquete de 12
Description
- Diseñados para ser muy resistentes para su uso en entornos que impliquen materiales abrasivos y ásperos
- Fabricados con tejido de algodón y tricot para un alto nivel de comodidad del usuario
- El exclusivo revestimiento de nitrilo proporciona una barrera de protección contra el aceite y la grasa.
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | 3/4 Dipped |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction