Learn More
Cytiva Suero fetal bovino importado probado por el USDA HyClone™
Descripción
- Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
- Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
El suero fetal bovino (FBS) probado por el USDA HyClone™ proporciona proteínas, hormonas, factores de crecimiento, metabolitos y nutrientes importantes para los procesos de cultivo celular a un precio competitivo. El FBS probado por el USDA es ideal para aplicaciones típicas de investigación de cultivos celulares.
El suero fetal bovino (FBS) probado por el USDA proviene de regiones de todo el mundo en las que la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es insignificante para su uso en aplicaciones de bajo riesgo. Este suero se filtra en Estados Unidos y se considera libre de fiebre aftosa. Cada lote se somete a pruebas de seguridad por parte del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) de acuerdo con los protocolos de seguridad exigidos para el país de origen del suero. Este suero procede en gran medida de Centroamérica.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 1 L |
| Sustancias contaminantes | Irradiada |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 25 EU/ml |
| Inactivado por calor | No |
| Concentración de hemoglobina | ≤ 25 mg/dl |
| Línea de productos | HyClone |
| Micoplasma detectado | No detectado |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.