Learn More
Cytiva Suero fetal bovino importado probado por el USDA HyClone™
Código de producto. 17206926
Click to view available options
Sustancias contaminantes:
Irradiada
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 17206926
Marca: Cytiva SH30910.04IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procedente de países reconocidos como de bajo riesgo de EEB y fiebre aftosa por el USDA
  • Trazabilidad completa de nuevo a la fuente original
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Producido utilizando la tecnología «True Pool» para la uniformidad y la homogeneidad entre frascos
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
El suero fetal bovino (FBS) probado por el USDA HyClone™ proporciona proteínas, hormonas, factores de crecimiento, metabolitos y nutrientes importantes para los procesos de cultivo celular a un precio competitivo. El FBS probado por el USDA es ideal para aplicaciones típicas de investigación de cultivos celulares.
El suero fetal bovino (FBS) probado por el USDA proviene de regiones de todo el mundo en las que la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es insignificante para su uso en aplicaciones de bajo riesgo. Este suero se filtra en Estados Unidos y se considera libre de fiebre aftosa. Cada lote se somete a pruebas de seguridad por parte del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) de acuerdo con los protocolos de seguridad exigidos para el país de origen del suero. Este suero procede en gran medida de Centroamérica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 1 L
Sustancias contaminantes Irradiada
Concentración de endotoxinas ≤ 25 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No detectado
Pruebas de seguridad del USDA incluidas