Learn More
Cytiva Bicarbonato sódico HyClone™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 3 °C |
| Descripción | Con 75 g/bicarbonato de sodio |
| Concentración | 75 g/L |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,9 hasta 9,4 |
| Cantidad | 100 mL |