Learn More
Cytiva Medio SFM4HEK293™ HyClone™
Código de producto. p-7058082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Frasco de 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10500283 Frasco de 1000 mL 1000 ml
10061502 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10500283 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30521.02
Apoyo a la producción de vectores adenovirales y proteínas recombinantes en cultivos HEK 239 con medios HyClone™ SFM4HEK293™, un medio de cultivo celular versátil y sin proteínas que no contiene componentes derivados de animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Sterilization Method Filtro estéril de 0,2 μm
Con aditivos Glutamina, Poloxámero 188, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad Frasco de 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Medio SFM4HEK293