Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Description
- Formato: Líquido
Specifications
Specifications
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | RPMI 1640 |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |