Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Código de producto. 10731254
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Sin aditivos:
Sin glutamina
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Con aditivos:
Glutamina, Rojo fenol
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol
Rojo fenol
Código de producto. 10731254
Marca: Cytiva SH30605.01
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Sin aditivos Sin rojo fenol
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz