Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
Marca: Cytiva SH30096.LS
179.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
ISO 9001:2000 | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin glutamina |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
RPMI 1640 | |
Rojo fenol | |
6 x 1000 ml |