Learn More
Cytiva Suero fetal bovino para investigación HyClone™, de origen sudamericano
Código de producto. p-9436004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5800 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12360273 5800 mL Irradiado 500 ml
17192345 500 mL Irradiado 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12360273 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SV30160.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contribuir al crecimiento del cultivo celular con la calidad de origen sudamericano.El suero fetal bovino para investigación HyClone™, de origen sudamericano, es un suero irradiado que cumple con las normativas de la UE para proporcionar una solución rentable para aplicaciones de investigación para clientes europeos.
Research Grade Fetal Bovine Serum (FBS), South American Origin is typically sourced from Brazil and Uruguay and complies with EU regulations for strict manufacturing and quality control procedures to ensure a consistent and high-quality serum. The serum is available for customers located in Europe, Asia, and Africa.
  • Sourced in EU-approved South American countries with complete traceability back to original source
  • Low in antibodies and high in growth factors
  • Produced using true pool technology for uniformity and consistency from bottle to bottle
  • Filtered through three sequential 100nm (0.1μm) pore size-rated filters
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EU regulations
Color Marrón
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos; conservar refrigerado una vez descongelado hasta 6 semanas
País de origen Sudamérica
Formulario Líquido
Tipo de producto Fetal Bovine Serum
Cantidad 5800 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Irradiada
Fuente South America (typically Brazil, Uruguay)
Grado Research grade
Sustancias contaminantes Irradiado
Probado para Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Para utilizar con (aplicación) Cell culture growth